N-Butylaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18275-100G OR18275-50G OR18275-500G
APOSOR18275-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR18275-100G APOSOR18275-50G APOSOR18275-500G
N-Butylaniline 99%
N-Butylaniline
Formule: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Point d'ébullition: 236…242 °C
Point de fusion: –14.4 °C
Densité: 0.932 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035798
Numéro CAS: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
ONU: 2738
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité