Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18277-100GEA 84.4 EUR InStock
APOSOR18277-100G APOSOR18277-25G APOSOR18277-500G
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique 98%
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 205…210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006141
Numéro CAS: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité