2-Amino-6-méthoxybenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18278-100G OR18278-500G OR18278-1KG
APOSOR18278-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR18278-100G APOSOR18278-500G APOSOR18278-1KG
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂OS
Point de fusion: 161…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005787
Numéro CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité