6-(Chloromethyl)uracil 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18285-25GEA 133 EUR InStock
APOSOR18285-25G APOSOR18285-5G
6-(Chloromethyl)uracil 98%
6-(Chloromethyl)uracil
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010095
Numéro CAS: 18592-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité