Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-hydroxy-p-toluique 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR18287-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR18287-5G APOSOR18287-25G
Acide 3-hydroxy-p-toluique 95%
Acide 3-hydroxy-p-toluique


Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 205…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002511
Numéro CAS: 586-30-1
EINECS: 209-571-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité