Indane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-indene, Indan
OR18290-100ML OR18290-2.5L OR18290-500ML
APOSOR18290-100MLEA 109 EUR InStock
APOSOR18290-100ML APOSOR18290-2.5L APOSOR18290-500ML
Indane
Indane
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 175…177 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.962 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003795
Numéro CAS: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité