4-Aminomorpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18291-25G OR18291-10G OR18291-5G
APOSOR18291-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR18291-25G APOSOR18291-10G APOSOR18291-5G
4-Aminomorpholine 95%
4-Aminomorpholine
Formule: C₄H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 167…169 °C
Densité: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006174
Numéro CAS: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité