Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzonitrile 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR18294-250GEA 118 EUR InStock
APOSOR18294-250G
2-Chlorobenzonitrile 99%
2-Chlorobenzonitrile


Formule: C₇H₄ClN
MW: 137,57 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 43…46 °C
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001779
Numéro CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité