6-Chlorooxindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18299-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR18299-25G APOSOR18299-100G APOSOR18299-5G
6-Chlorooxindole 97%
6-Chlorooxindole
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Point de fusion: 195…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209962
Numéro CAS: 56341-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité