Ethylvanilline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde
OR18302-500G OR18302-100G
APOSOR18302-500GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR18302-500G APOSOR18302-100G
Ethylvanilline 99%
Ethylvanilline
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 74…79 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006944
Numéro CAS: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité