2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
OR18303-25G
APOSOR18303-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR18303-25G
2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole 98%
2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole
Formule: C₁₃H₉NOS
MW: 227,29 g/mol
Point d'ébullition: 190…193 °C/3mmHg
Point de fusion: 128…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022869
Numéro CAS: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité