O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
OR18305-100G OR18305-25G OR18305-500G
APOSOR18305-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR18305-100G APOSOR18305-25G APOSOR18305-500G
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: CH₆ClNO
MW: 83,515 g/mol
Point de fusion: 147…154 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012951
Numéro CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité