Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 5-bromovaléryle 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromopentanoyl chloride, 5-Bromovalerylchloride

OR18308-25G
APOSOR18308-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR18308-25G
Chlorure de 5-bromovaléryle 95%
Chlorure de 5-bromovaléryle


Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCl
MW: 199,47 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C/33mmHg
Densité: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013660
Numéro CAS: 4509-90-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité