2-Chlorobenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18309-100G OR18309-25G
APOSOR18309-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR18309-100G APOSOR18309-25G
2-Chlorobenzothiazole 98%
2-Chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C/30mmHg
Point de fusion: 21…23 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005776
Numéro CAS: 615-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité