1,8-Naphtalènediamine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18317-1KG OR18317-250G OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 161 EUR InStock
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-250G APOSOR18317-100G
1,8-Naphtalènediamine 90%
1,8-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C/12mmHg
Point de fusion: 62…64 °C
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004033
Numéro CAS: 479-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité