Phénazine 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18320-100G OR18320-25G OR18320-5G
APOSOR18320-100GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR18320-100G APOSOR18320-25G APOSOR18320-5G
Phénazine 99+%
Phénazine
Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Point de fusion: 172…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005023
Numéro CAS: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité