Acide 4-cyanobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18327-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR18327-100G APOSOR18327-250G APOSOR18327-25G
Acide 4-cyanobenzoïque 98%
Acide 4-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002528
Numéro CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité