1,4-Diéthoxybenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18328-100G OR18328-25G OR18328-500G
APOSOR18328-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR18328-100G APOSOR18328-25G APOSOR18328-500G
1,4-Diéthoxybenzène 98%
1,4-Diéthoxybenzène
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 245…248 °C
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015146
Numéro CAS: 122-95-2
EINECS: 204-585-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité