2-Bromonaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18329-100G OR18329-25G OR18329-250G
APOSOR18329-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR18329-100G APOSOR18329-25G APOSOR18329-250G
2-Bromonaphtalène 98%
2-Bromonaphtalène
Formule: C₁₀H₇Br
MW: 207,07 g/mol
Point d'ébullition: 281…282 °C
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004051
Numéro CAS: 580-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité