3-Bromophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18331-100G OR18331-500G
APOSOR18331-100GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR18331-100G APOSOR18331-500G
3-Bromophénol 98%
3-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C
Point de fusion: 28…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002253
Numéro CAS: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité