Cytosine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
OR18333-100G OR18333-1KG OR18333-500G
APOSOR18333-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR18333-100G APOSOR18333-1KG APOSOR18333-500G
Cytosine 98%
Cytosine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006034
Numéro CAS: 71-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité