1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 128 EUR InStock
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole 98%
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 117…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005286
Numéro CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité