Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 3,4-diméthoxyhydrocinnamique
APOSOR18337-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR18337-25G APOSOR18337-100G
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique 99%
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002774
Numéro CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité