Acide 3-nitrophtalique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18338-1KG OR18338-2.5KG OR18338-500G
APOSOR18338-1KGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR18338-1KG APOSOR18338-2.5KG APOSOR18338-500G
Acide 3-nitrophtalique 96%
Acide 3-nitrophtalique
Formule: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Point de fusion: 210…216 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007138
Numéro CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité