Quinoxaline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18339-500G OR18339-100G
APOSOR18339-500GEA 183 EUR InStock
APOSOR18339-500G APOSOR18339-100G
Quinoxaline 98%
Quinoxaline
Formule: C₈H₆N₂
Point d'ébullition: 220…223 °C
Point de fusion: 27…34 °C
Densité: 1.124 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006719
Numéro CAS: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité