5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR183419-1G OR183419-5G OR183419-10G
APOSOR183419-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR183419-1G APOSOR183419-5G APOSOR183419-10G
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185546
Numéro CAS: 88912-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité