Cyclopropylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18344-100G OR18344-250G OR18344-500G
APOSOR18344-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR18344-100G APOSOR18344-250G APOSOR18344-500G
Cyclopropylamine 98%
Cyclopropylamine
Formule: C₃H₇N
Point d'ébullition: 49…50 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.824 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001301
Numéro CAS: 765-30-0
ONU: 2733
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité