Acide 4-méthylcinnamique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18348-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR18348-5G APOSOR18348-25G APOSOR18348-100G
Acide 4-méthylcinnamique
Acide 4-méthylcinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002697
Numéro CAS: 1866-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité