Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR183520-1G OR183520-5G
APOSOR183520-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR183520-1G APOSOR183520-5G
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₄
MW: 293,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425788
Numéro CAS: 439095-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité