5-Chloroindoline-2,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 5-Chloroindoline-2,3-dione
OR18353-100G OR18353-25G
APOSOR18353-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR18353-100G APOSOR18353-25G
5-Chloroindoline-2,3-dione
5-Chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Point de fusion: 254…258 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014567
Numéro CAS: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité