Alcool 3-phénoxybenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18354-100GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR18354-100G APOSOR18354-500G APOSOR18354-25G
Alcool 3-phénoxybenzylique
Alcool 3-phénoxybenzylique
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 135…140 °C/0,1mmHg
Point de fusion: 44381 °C
Densité: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004636
Numéro CAS: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité