Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR18357-250GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR18357-250G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole


Formule: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,25 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003103
Numéro CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité