Acide cyclopentanecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18358-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR18358-100G
Acide cyclopentanecarboxylique
Acide cyclopentanecarboxylique
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 213…216 °C
Point de fusion: 44319 °C
Densité: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001371
Numéro CAS: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité