2-(4-Nitrophényl)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1836-100GEA 173 EUR InStock
APOSOR1836-100G APOSOR1836-500G APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrophényl)ethanol 98%
2-(4-Nitrophényl)ethanol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 177 °C/16mmHg
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010202
Numéro CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité