Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18360-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR18360-250G APOSOR18360-100G APOSOR18360-500G APOSOR18360-1KG
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point de fusion: 159…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002414
Numéro CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité