Acide 3,5-dihydroxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-Resorcylic acid
OR18364-100G OR18364-500G OR18364-25G
APOSOR18364-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR18364-100G APOSOR18364-500G APOSOR18364-25G
Acide 3,5-dihydroxybenzoïque 98%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 236…238 °C
Point d'éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002512
Numéro CAS: 99-10-5
EINECS: 202-730-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité