3-Acétylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
OR18369-25G
APOSOR18369-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR18369-25G
3-Acétylbenzonitrile 98%
3-Acetylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001806
Numéro CAS: 6136-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité