Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18374-100G OR18374-25G
APOSOR18374-100GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR18374-100G APOSOR18374-25G
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002428
Numéro CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité