5-Nitroisophtalate de diméthyle 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18375-250G OR18375-100G OR18375-500G
APOSOR18375-250GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR18375-250G APOSOR18375-100G APOSOR18375-500G
5-Nitroisophtalate de diméthyle 98+%
5-Nitroisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₉NO₆
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008429
Numéro CAS: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité