2,6-Diméthyl-4(1H)-pyrimidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
OR18376-25G
APOSOR18376-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR18376-25G
2,6-Diméthyl-4(1H)-pyrimidinone
2,6-Diméthyl-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006105
Numéro CAS: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité