Acide 4-(diéthylamino)benzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18377-5G OR18377-1G OR18377-25G
APOSOR18377-5GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR18377-5G APOSOR18377-1G APOSOR18377-25G
Acide 4-(diéthylamino)benzoïque 99%
Acide 4-(diéthylamino)benzoïque
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 192…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002538
Numéro CAS: 5429-28-7
EINECS: 226-582-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité