Acide 4-benzoylbenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18378-25G
APOSOR18378-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR18378-25G
Acide 4-benzoylbenzoïque
Acide 4-benzoylbenzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002560
Numéro CAS: 611-95-0
EINECS: 210-286-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité