4-Chlorobenzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18380-500GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR18380-500G APOSOR18380-5KG APOSOR18380-1KG
4-Chlorobenzophénone 97%
4-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 330…332 °C
Point de fusion: 74…77 °C
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000622
Numéro CAS: 134-85-0
EINECS: 205-160-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité