Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR18381-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR18381-250G APOSOR18381-25G APOSOR18381-500G APOSOR18381-100G
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium 98%
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038747
Numéro CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité