Choline-p-toluenesulphonate 85%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium toluene-4-sulphonate, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 4-methylbenzenesulphonate
OR18384-5G OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR18384-5G APOSOR18384-25G
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Choline-p-toluenesulphonate
Formule: C₅H₁₄NO
MW: 275,3644 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079051
Numéro CAS: 55357-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité