Iminodiacetonitrile, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR18385-2.5KG OR18385-500G
APOSOR18385-2.5KGEA 406 EUR InStock
APOSOR18385-2.5KG APOSOR18385-500G
Iminodiacetonitrile, grade Technique
Iminodiacetonitrile
Formule: C₄H₅N₃
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001887
Numéro CAS: 628-87-5
EINECS: 211-058-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité