Bromocyclopropane 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18407-100G OR18407-25G
APOSOR18407-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR18407-100G APOSOR18407-25G
Bromocyclopropane 99+%
Bromocyclopropane
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 69 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001271
Numéro CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité