(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR18417-1G OR18417-5G OR18417-10G
APOSOR18417-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR18417-1G APOSOR18417-5G APOSOR18417-10G
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClN
MW: 121,6085 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796610
Numéro CAS: 135324-85-5
ONU: 2925
ADR: 4.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité