Tétraphényléthylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,2,2-Tetraphenylethylene
OR18539-5G OR18539-1G
APOSOR18539-5GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR18539-5G APOSOR18539-1G
Tétraphényléthylène
Tétraphényléthylène
Formule: C₂₆H₂₀
MW: 332,44 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C
Point de fusion: 222…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004764
Numéro CAS: 632-51-9
EINECS: 211-179-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité