Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR18540-1G OR18540-5G OR18540-10G
APOSOR18540-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR18540-1G APOSOR18540-5G APOSOR18540-10G
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Formule: C₇H₇NO₄S
MW: 201,20 g/mol
Point de fusion: 102…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828669
Numéro CAS: 2976-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité